Learn More
VELP Scientifica™ Herramienta de dispersión
Outil de dispersion, adapté aux émulsions et suspensions, nécessitant une grande finesse finale.
Marca: VELP Scientifica™ A00000479
1059.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22000" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MUESTRAS Y APLICACIONES
- Homogeneización de alimentos (batidos, alimentos homogeneizados, bebidas) y preparación de rellenos para alimentos (p. ej., carne, verduras)
- Homogeneización/trituración de comprimidos
- Homogeneización de hojas de tabaco
- Preparación de cerámica y pasta cerámica.
- Procesamiento de fibras textiles
Especificaciones
Dispersing Tool | |
40 to 175 mm | |
Acero inoxidable | |
High Volume Disperser |
100 to 2500 mL | |
Autoclavable | |
Stainless steel |