Learn More
VELP Scientifica™ Herramienta de dispersión
Outil de dispersion, adapté aux émulsions et suspensions, nécessitant une grande finesse finale.
Marca: VELP Scientifica™ A00000469
1078.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22000" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MUESTRAS Y APLICACIONES
- Preparación de mezclas espumosas (helado, mantequilla, margarina, glaseado) y cremas untables
- Preparación de recubrimientos para tabletas.
- Preparación de ungüentos y cremas farmacéuticas.
- Elaboración de productos cosméticos (bálsamo labial, jabón, champú, acondicionador, cremas, pintalabios, rímel)
- Preparación de pigmentos, tintas, pinturas.
- Preparación de biodiesel y dispersión de derivados del petróleo (por ejemplo, asfalto)
Especificaciones
Dispersing Tool | |
40 to 175 mm | |
Acero inoxidable | |
Dispersing Tool |
100 to 2500 mL | |
Autoclavable | |
Acero inoxidable | |
1 Ea. |