Learn More
VELP Scientifica™ Herramienta de dispersión
Outil de dispersion, adapté aux émulsions et suspensions, nécessitant une grande finesse finale.
Marca:  VELP Scientifica™ A00000463
1030.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22000" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17851187
  • 1120.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
MUESTRAS Y APLICACIONES
  • Elaboración de cremas untables y polvos solubles (té, café, leche)
  • Preparación de ungüentos y cremas farmacéuticas.
  • Suspensiones/emulsiones para perfusión/inyección
  • Preparación de jabón, champú y acondicionador; preparación de lociones cosméticas
  • Análisis de agua
  • Preparación de pigmentos, tintas y pinturas.
  • Preparación de cristales líquidos para pantallas.
  • Preparación de biodiésel
Especificaciones
Especificaciones
Dispersing Tool
40 to 175 mm
Acero inoxidable
Emulsifying Disperser Tool
50 to 2000 mL
Autoclavable
Acero inoxidable
1 Ea.