Learn More
VELP Scientifica™ Herramienta de dispersión
Outil de dispersion, adapté aux émulsions et suspensions, nécessitant une grande finesse finale.
Marca: VELP Scientifica™ A00000472
984.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22000" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MUESTRAS Y APLICACIONES
- Homogeneización de alimentos (batidos, alimentos homogeneizados, bebidas)
- Preparación de rellenos para alimentos (por ejemplo, carne, verduras)
Especificaciones
Dispersing Tool | |
40 to 175 mm | |
Acero inoxidable | |
Solid-in-liquid Dispersing Tool |
1000 to 4000 mL | |
Autoclavable | |
Acero inoxidable | |
1 Ea. |