Learn More
VELP Scientifica™ Herramienta de dispersión
Outil de dispersion, adapté aux émulsions et suspensions, nécessitant une grande finesse finale.
Marca:  VELP Scientifica™ A00000462
855.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22000" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17881177
  • 928.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
MUESTRAS Y APLICACIONES
  • Homogeneización de alimentos y preparación de cremas para untar y rellenos para alimentos (por ejemplo, carne, verduras)
  • Preparación de muestras para análisis de ADN, muestras de tejidos orgánicos y dispersiones de tejidos orgánicos
  • Homogeneización de hojas de tabaco
  • Procesamiento de fibras textiles
Especificaciones
Especificaciones
Dispersing Tool
40 to 175 mm
Acero inoxidable
Fibrous Sample Disperser
50 to 2000 mL
Autoclavable
Acero inoxidable
1 Ea.