Learn More
VELP Scientifica™ Herramienta de dispersión
Outil de dispersion, adapté aux émulsions et suspensions, nécessitant une grande finesse finale.
Marca:  VELP Scientifica™ A00000464
881.60 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25045" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17861187
  • 928.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
MUESTRAS Y APLICACIONES
  • Preparación de mezclas espumosas (helado, mantequilla, margarina, glaseado) y cremas untables
  • Preparación de recubrimientos para tabletas.
  • Preparación de ungüentos y cremas farmacéuticas.
  • Elaboración de productos cosméticos (bálsamo labial, jabón, champú, acondicionador, cremas, pintalabios, rímel)
  • Preparación de pigmentos, tintas, pinturas.
  • Preparación de biodiesel y dispersión de derivados del petróleo (por ejemplo, asfalto)
Especificaciones
Especificaciones
Dispersing Tool
40 to 175 mm
Acero inoxidable
Dispersing Tool
50 to 2000 mL
Autoclavable
Acero inoxidable
1 Ea.