Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Desechable DispoPipette
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Muestrea medios de baja viscosidad. El Tomamuestras Desechable DispoPipette Buerkle™ se puede utilizar para obtener una muestra de todas las capas o una muestra de punto de destino. Disponibles estériles y no estériles.
Marca:  Buerkle™ 5393-5500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15521741
  • 118.02€ / paquete de 20
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Diseñado para el muestreo de medios de baja viscosidad
  • Se pueden obtener muestras de todas las capas cuando se inserta la DispoPipette en un líquido mientras abierto
  • Las muestras del punto de destino se obtienen insertándolas mientras están cerradas y abertura de la DispoPipette en el punto de muestreo
  • Dos tamaños de abertura (2,5 y 5,5 mm) para diferentes viscosidades
  • Sala limpia fabricada
  • Las variedades estériles se esterilizan mediante rayos gamma
Especificaciones
Especificaciones
Sampler
No esterilizable en autoclave
100 ml
No estéril
500 mm
HDPE
3,38 oz
Sí
21 mm
Videos
  • Buerkle DispoPipette Disposable Sampler
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote235348 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/12/2023 Catalog Number5393-5500
Número de lote233974 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha05/09/2023 Catalog Number5393-5500
Número de lote224004 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/10/2022 Catalog Number5393-5500
Número de lote222798 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/07/2022 Catalog Number5393-5500
Número de lote220988 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha24/03/2022 Catalog Number5393-5500
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Buerkle™ Tomamuestras Desechable DispoPipette > Longitud: 500 mm; capacidad: 100 ml; no estéril