Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Desechable DispoPipette
Muestrea medios de baja viscosidad. El Tomamuestras Desechable DispoPipette Buerkle™ se puede utilizar para obtener una muestra de todas las capas o una muestra de punto de destino. Disponibles estériles y no estériles.
118.02€ - 141.19€
Especificaciones
Tipo de producto | Sampler |
---|---|
Material | HDPE |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Capacidad (imperial) | 3,38 oz |
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15521741
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-5500 |
No estéril |
118.02€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15482985
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-5501 |
Estéril |
141.19€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Diseñado para el muestreo de medios de baja viscosidad
- Se pueden obtener muestras de todas las capas cuando se inserta la DispoPipette en un líquido mientras abierto
- Las muestras del punto de destino se obtienen insertándolas mientras están cerradas y abertura de la DispoPipette en el punto de muestreo
- Dos tamaños de abertura (2,5 y 5,5 mm) para diferentes viscosidades
- Sala limpia fabricada
- Las variedades estériles se esterilizan mediante rayos gamma
Especificaciones
Sampler | |
No esterilizable en autoclave | |
100 ml | |
21 mm |
HDPE | |
3,38 oz | |
Sí | |
500 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Tomamuestras Desechable DispoPipette