Learn More
3M™ Monos de protección de categoría III de tela con base de SMS azul desechables Código de producto.: 12972275
Añadir a la cesta
3M™ Monos de protección de categoría III de tela con base de SMS azul desechables
Código de producto. 12972275
M, De 66 a 69 pulg, 167 a 176 cm
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Altura (imperial):
69 a 71 in
73/76 pulg
De 64 a 67 pulg
De 66 a 69 pulg
De 70 a 74 in
De 76 a 78 pulg
De 78 a 81 in
Altura (métrico):
164 a 170 cm
167 a 176 cm
174 a 181 cm
179 a 187 cm
194 a 200 cm
De 186 a 194 cm
De 200 a 206 cm
Código de producto. 12972275
Marca: 3M™ 7000089619
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona protección según la directiva PPE, categoría III, tipo 5/6. El mono de protección Serie 4515 protege contra polvos peligrosos, como las fibras de amianto.
  • El material transpirable reduce la acumulación de calor y las molestias
  • Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras de líquido limitadas (Tipo CE 5/6)
  • Material SMS de gran resistencia y transpirabilidad de 50 gsm
  • Cumple con los requisitos de fugas hacia el interior de EN 1073-2 para protección contra partículas nucleares
  • Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras completamente hermético
  • Diseño de capucha de dos paneles
  • Muñecas, cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño M
Sexo Unisex
Material SMS, polipropileno
Color Azul
Desechables
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Hood Type 2 paneles
Tipo de tapón Cremallera de 2 vías con cubrecremalleras hermético
Tipo de costura Con costura doble
Esterilidad No estéril
Clase de protección Directiva para EPI de categoría III, Tipo 5/6
Modelo 4515B
Tamaño del tórax (imperial) 36/39 pulg
Tamaño del tórax (métrico) De 92 a 100 cm
Altura (imperial) De 66 a 69 pulg
Altura (métrico) 167 a 176 cm
Mostrar más Mostrar menos
  • 3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Título del producto
    3M™ Monos de protección de categoría III de tela con base de SMS azul desechables >