Learn More
Kimble Chase™ Tubos lisos desechables de vidrio de borosilicato
Utilice estos tubos para una gran variedad de aplicaciones. Los tubos lisos de vidrio borosilicatado desechables Kimble™ tienen fondos uniformes y resistentes y longitudes coherentes. Los tamaños de 10 x 75 y 12 x 75 mm son adecuados para los procedimientos de lavado de células.
Marca:  Kimble Chase™ 73500-25150
452.78 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11755668
  • 815.00€ / paquete de 500
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice estos tubos para una gran variedad de aplicaciones. Los tubos lisos de vidrio borosilicatado desechables Kimble™ tienen fondos uniformes y resistentes y longitudes coherentes. Los tamaños de 10 x 75 y 12 x 75 mm son adecuados para los procedimientos de lavado de células
  • Los tubos están envasados en prácticas bandejas para facilitar su uso en mesas y cajones
  • El modelo de 6 × 50 mm se suele llamar “tubo Durham”
  • Las bandejas están envasadas al vacío en una lámina de sellado de plástico con los tubos en constante alineación para ofrecer protección contra roturas y contaminación durante el transporte
  • Sin zona de rotulación
  • Diseñados a partir de la especificación ASTM E890
  • Fabricados con vidrio de borosilicato con dilatación 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ASTM E890, Farmacopea Estadounidense (USP) Tipo I y ASTM E438, requisitos Tipo I, Clase B
Tubo de ensayo
150 mm
En prácticas bandejas y envasados al vacío con una película de plástico
25 mm
Plano
55 mL
Vidrio de borosilicato
Para procedimientos de lavado celular
500/pack
Esterilizable en autoclave
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote24161169 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2022 Catalog Number73500-25150,6330345
Número de lote24164185 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2022 Catalog Number73500-25150,6330345
Número de lote24163629 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2022 Catalog Number73500-25150,6330345
Número de lote24165136 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2022 Catalog Number73500-25150,6330345
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Kimble Chase™ Tubos lisos desechables de vidrio de borosilicato > Capacidad: 55mL