Learn More
Kartell™ Disposable Centrifuge Tubes with Rim
Manufactured from PP (Polypropylene) or PS (Polystyrene) for good chemical resistance. Kartell™ Disposable Centrifuge Tubes with Rim come with a round or conical bottom and are the ideal solution for centrifuge needs.
Marca: Kartell™ 8831700
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Desechables
- Disponibles con fondo redondo o cónico
- Con reborde
- Disponible en PP o PS
- Para su uso con centrífuga
Especificaciones
CE/IVD | |
5 ml | |
Uso en laboratorio | |
87 mm | |
RCF 1300 |
Neutral | |
Polisulfona | |
Cilíndrico | |
Tubo para centrífuga |