Learn More
Kartell™ Disposable Centrifuge Tubes with Rim
Manufactured from PP (Polypropylene) or PS (Polystyrene) for good chemical resistance. Kartell™ Disposable Centrifuge Tubes with Rim come with a round or conical bottom and are the ideal solution for centrifuge needs.
119.00€ - 241.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE/IVD |
---|---|
Color | Neutral |
Para utilizar con | Uso en laboratorio |
Tipo de producto | Tubo para centrífuga |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10644242
|
Kartell™
8832500 |
10 ml | 101 mm |
119.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10488652
|
Kartell™
8831900 |
5 ml | 86 mm |
196.00€
paquete de 4000 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10555431
|
Kartell™
8831700 |
5 ml | 87 mm |
241.00€
paquete de 4000 |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Disposable
- Available in round or conical bottom
- With rim
- Available in PP or PS
- For use with centrifuge
Especificaciones
CE/IVD | |
Neutral | |
Uso en laboratorio | |
Tubo para centrífuga |