Learn More
DWK Life Sciences Tubo de cultivo desechable de vidrio sodocástico con rosca DIN, junta de TPE y tapón de rosca de PP
Los tubos de cultivo se utilizan para cultivos a partir de medios líquidos.
Marca: DWK Life Sciences 231751459
59.30 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Description
El cultivo «in vitro» de células animales y vegetales en un medio nutritivo es una parte esencial de la investigación actual en el campo de la microbiología. Estos enfoques de cultivo pueden tener lugar a diferentes escalas y los recipientes utilizados se seleccionan en consecuencia. Para las pruebas, se utilizan recipientes más pequeños, como los tubos de cultivo. Además de los tubos de cultivo de vidrio DURAN™, nuestra gama de productos también incluye tubos de cultivo de vidrio sodocálcico. Es un recipiente de la Clase 3 de resistencia al agua y pertenece a la categoría de recipientes de vidrio sodocálcico con una alta proporción de óxidos alcalinos y alcalinotérreos.
- Cultivo, almacenamiento y transporte de microorganismos
Specifications
1 Mm de grosor | |
100 mm | |
Crecimiento de microorganismos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquidos y cultivos estériles | |
100/paq. | |
No esterilizable en autoclave |
12 ml | |
Vidrio sodocálcico, polipropileno, TPE | |
Con junta de TPE | |
GL 18 | |
16 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.