Learn More
DWK Life Sciences Tubo de cultivo desechable de vidrio sodocástico con rosca DIN, junta de TPE y tapón de rosca de PP
Los tubos de cultivo se utilizan para cultivos a partir de medios líquidos.
66.90€ - 90.46€
Especificaciones
Descripción | 1 Mm de grosor |
---|---|
Material | Vidrio sodocálcico, polipropileno, TPE |
Para utilizar con | Crecimiento de microorganismos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquidos y cultivos estériles |
Incluye | Con junta de TPE |
Cantidad | 100/paq. |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10431541
|
DWK Life Sciences
231751459 |
100 mm | 16 mm |
76.55€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10223311
|
DWK Life Sciences
231751159 |
100 mm | 12 mm |
66.90€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10739211
|
DWK Life Sciences
231752155 |
160 mm | 16 mm |
76.55€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10643982
|
DWK Life Sciences
231752352 |
180 mm | 18 mm |
90.46€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El cultivo in vitro de células animales y vegetales en un medio nutriente es una parte esencial de la investigación actual en el campo de la microbiología. Estos enfoques de cultivo pueden tener lugar a diferentes escalas; en consecuencia, se seleccionan los recipientes de preparación. Para los ensayos, se utilizan recipientes más pequeños, como tubos para cultivo. Además de los tubos para cultivo DURAN™, nuestra gama de productos también incluye tubos para cultivo en vidrio cal-soda. Se trata de un vidrio de la tercera clase hidrolítica, que se encuadra dentro de los vidrios cal-soda con un alto porcentaje de óxidos alcalinos y alcalinotérreos.- Cultivo, almacenamiento y transporte de microorganismos
Especificaciones
1 Mm de grosor | |
Crecimiento de microorganismos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquidos y cultivos estériles | |
100/paq. |
Vidrio sodocálcico, polipropileno, TPE | |
Con junta de TPE | |
No esterilizable en autoclave |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
DWK Life Sciences Tubo de cultivo desechable de vidrio sodocástico con rosca DIN, junta de TPE y tapón de rosca de PP