Learn More
Copan Italia™ Círculo de inoculación desechable
Utilice las asas de inoculación desechables Copan Italia™ para necesidades de investigación y de laboratorio. El asa de inoculación versátil se ha fabricado con plástico rígido y se ha calibrado y esterilizado.
Marca: Copan Italia™ 8177CSR40H
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estéril
- Calibrado
- Plástico rígido
Especificaciones
Sí | |
Plástico rígido | |
Azul oscuro | |
Uso en laboratorio e investigación | |
Sí |
10 μl | |
Estéril | |
Asa de inoculación | |
4000/paq. | |
Uso en laboratorio e investigación |