Learn More
Greiner Bio-One Pipeta serológica de poliestireno desechable
GREENER_CHOICE
Diseñadas con una tira Schellbach vertical a color que facilita considerablemente la lectura del volumen. Las pipetas serológicas de poliestireno desechables Greiner Bio-One™ ofrecen una solución transparente y resistente para transportar un volumen medido de líquido y para dispensar medios.
Marca:  Greiner Bio-One 606180
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10401003
  • 225.00€ / paquete de 200
Fecha estimada de envío: 17-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Estéril
  • Máxima precisión, pipeteo sin gotas
  • Graduaciones claras y fácilmente legibles
  • Unidades de pipeteo disponibles bajo solicitud
  • Código de color de la pipeta conforme a los estándares internacionales
  • Máxima claridad gracias al poliestireno de alto grado
  • Número de lote y fecha de caducidad en cada bolsa
  • Se suministran con un material de filtro fibroso sintético para ofrecer protección contra la aspiración de líquido en el dispositivo de pipeteo (excepción: la pipeta de aspiración sin material de filtro fibroso)
  • Envase de papel o plástico con función de apertura desprendible para pipetas envasadas individualmente con función adicional de ruptura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Forma: Estándar
Para aplicaciones de cultivo de tejidos
1/10 ml
Envueltas individualmente en envase de papel/plástico
5 mL
Pipeta serológica
Poliestireno
Sí
200/pack
Azul
341 mm