Learn More
Jiangsu HanHeng Medical Technology Hisopo de muestreo desechable
Hisopo nasofaríngeo estándar con punto de rotura de 100 mm
Marca:  Jiangsu HanHeng Medical Technology R12544
348.72 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17164145
  • 360.00€ / paquete de 100
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Hisopo nasofaríngeo estándar con punto de rotura de 100 mm con mango de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Plástico
Plástico
Nailon
100 mm
CE
1095 días
Estándar, nasofaríngeo
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Jiangsu HanHeng Medical Technology Hisopo de muestreo desechable > Hisopo de muestreo desechable