Learn More
Corning™ Embudos con filtro para vacío desechables y estériles
Diseñados para su uso en frascos de medios de vidrio o poliestireno con tamaños de cuello de 33 y 45 mm. Los filtros desechables estériles acoplables a frascos Corning™ son ideales para la filtración de medios de cultivos de células, componentes, líquidos biológicos y otras soluciones.
Marca:  Corning™ 431161
Detalles adicionales : Peso : 0.05793kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10286241
  • 372.31€ / paquete de 48
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tres tamaños: 150 ml, 500 ml y 1000 ml
  • Diseño de embudo de baja retención de líquidos.
  • Disponible en tamaños de cuello 33 y 45 mm para adaptarse a la mayoría de frascos de almacenamiento de medios de vidrio y plástico.
  • Tamaños de cuello de 45 mm que encajan en frascos 1395 de vidrio Corning™, que se utilizarán solo en tamaños más pequeños de 2 l.
  • Los prefiltros se deben pedir por separado.
  • Envasada individualmente.
  • Estéril.
  • Apirógenos.
Información de órdenes
Las unidades con embudos de 150 ml contienen filtros de membrana cuadrados de 42 x 42 mm; los embudos de 500 ml contienen filtros de membrana de 63 x 63 mm, los embudos de 250 ml contienen filtros de membrana de 49,5 x 49,5 mm y los embudos de 1 l contienen filtros de membrana de 79 x 79 mm
Especificaciones
Especificaciones
Manguera
Cuello de frasco de 4,5 cm
Poliestersulfona (PES)
Estéril
Ideal para la filtración de medios de cultivo de tejidos y componentes, fluidos biológicos, otras soluciones
Filtro de membrana cuadrada, embudo graduado de poliestireno transparente con adaptador de cuello amarillo de polietileno y adaptador de tubos
1/paq.
150 mL
Poliestersulfona (PES)
0,22 μm
13.6 cm2
48/caja
Filtro de vacío de parte superior de frasco
5 cm