Learn More
Corning™ Embudos con filtro para vacío desechables y estériles
Diseñados para su uso en frascos de medios de vidrio o poliestireno con tamaños de cuello de 33 y 45 mm. Los filtros desechables estériles acoplables a frascos Corning™ son ideales para la filtración de medios de cultivos de células, componentes, líquidos biológicos y otras soluciones.
138.31€ - 372.31€
Especificaciones
Conectores | Manguera |
---|---|
Desechables | Sí |
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la filtración de medios de cultivo de tejidos y componentes, fluidos biológicos, otras soluciones |
N.° por paquete | 1/paq. |
Includes: Square membrane filter, graduated funnel of clear polystyrene with polyethylene neck adapter, and tubing adapter that fits most vacuum hoses.
Código de producto | Marca | Área de filtración | Para utilizar con (equipo) | Material (membrana) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Área de filtración | Para utilizar con (equipo) | Material (membrana) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10534401
|
Corning™
430624 |
13.6 cm2 | Cuello de frasco de 3,3 cm | Acetato de celulosa | 150 mL |
372.31€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10748402
|
Corning™
431160 |
13.6 cm2 | Cuello de frasco de 3,3 cm | Poliestersulfona (PES) | 150 mL |
372.31€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10600892
|
Corning™
430626 |
13.6 cm2 | Cuello de frasco de 4,5 cm | Acetato de celulosa | 150 mL |
372.31€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10286241
|
Corning™
431161 |
13.6 cm2 | Cuello de frasco de 4,5 cm | Poliestersulfona (PES) | 150 mL |
372.31€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10226391
|
Corning™
430521 |
33.2 cm2 | Cuello de frasco de 3,3 cm | Acetato de celulosa | 500 mL |
138.31€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10338231
|
Corning™
431117 |
33.2 cm2 | Cuello de frasco de 3,3 cm | Poliestersulfona (PES) | 500 mL |
138.31€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10005490
|
Corning™
430513 |
33,2 cm2 | Cuello de frasco de 4,5 cm | Acetato de celulosa | 500 mL |
138.31€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10183951
|
Corning™
430049 |
33.2 cm2 | Cuello de frasco de 4,5 cm | Nailon | 500 mL |
138.31€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10330462
|
Corning™
431118 |
33.2 cm2 | Cuello de frasco de 4,5 cm | Poliestersulfona (PES) | 500 mL |
138.31€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10388081
|
Corning™
430015 |
54.5 cm2 | Cuello de frasco de 4,5 cm | Acetato de celulosa | 1000 mL |
233.18€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10471822
|
Corning™
431174 |
54,5 cm2 | Cuello de frasco de 4,5 cm | Poliestersulfona (PES) | 1000 mL |
233.18€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Description
Esterilizado por radiación y certificado como apirógeno. El conector en ángulo de la manguera simplifica la unión de la línea de vacío. Los frascos receptores tienen costados de agarre fácil para su mejor manipulación. Las unidades están codificadas con colores por tipo de membrana y tienen una etiqueta con el material de la membrana y el tamaño de los poros. Todos los tipos de membrana son compatibles con el cultivo tisular, están selladas por calor a la rejilla de sostén para maximizar el caudal y reducen la formación de espuma y la desnaturalización de proteínas. Las membranas de NYL, CN y PES no contienen detergentes. Son ideales para filtrar medios y componentes de cultivos tisulares, líquidos biológicos, otras solucionesOrder Info
Las unidades con embudos de 150 ml contienen filtros de membrana cuadrados de 42 x 42 mm; los embudos de 500 ml contienen filtros de membrana de 63 x 63 mm, los embudos de 250 ml contienen filtros de membrana de 49,5 x 49,5 mm y los embudos de 1 l contienen filtros de membrana de 79 x 79 mm
Specifications
Manguera | |
Estéril | |
1/paq. |
Sí | |
Ideal para la filtración de medios de cultivo de tejidos y componentes, fluidos biológicos, otras soluciones | |
Filtro de vacío de parte superior de frasco |