Learn More
Brady™ Dissolvable Paper Labels
Brady™ Dissolvable Paper Labels completely dissolve in warm water within 30 seconds, leaving no adhesive residue behind.
Marca:  Brady™ 149276
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17861485
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Ideal for use in laboratory settings, asset tracking, or general use
  • Easy to remove, saving time during re-labeling process
  • Environmentally responsible
  • Pressure-sensitive adhesive allows for quick and easy application
Compliance
Directiva RoHS 2011/65/UE
Especificaciones
Especificaciones
Removable
Mate
Thermal Transfer
100 ft.
White
Paper
BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer
3 in.