Learn More
Brady™ Dissolvable Paper Labels
Brady™ Dissolvable Paper Labels completely dissolve in warm water within 30 seconds, leaving no adhesive residue behind.
103.00€ - 239.00€
Especificaciones
Color | White |
---|---|
Acabado | Mate |
Material | Paper |
Print Technology | Thermal Transfer |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17831505
|
Brady™
149274 |
300 ft. | 1,125 in |
103.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17851505
|
Brady™
149275 |
100 ft. | 2.25 in. |
135.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17861485
|
Brady™
149276 |
100 ft. | 3 in. | N/A | |||||
17811505
|
Brady™
149277 |
100 ft. | 4 in |
239.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Ideal for use in laboratory settings, asset tracking, or general use
- Easy to remove, saving time during re-labeling process
- Environmentally responsible
- Pressure-sensitive adhesive allows for quick and easy application
Compliance
Directiva RoHS 2011/65/UE
Especificaciones
White | |
Mate | |
Paper | |
Thermal Transfer |