Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Distilling Links with Liebig Condenser and Head to Claisen
Distilling Links with Liebig Condenser and Head to Claisen made of DURAN™ tubing.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05057201
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10040511
  • 93.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
Para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada
Vidrio Duran
160 mm
Enlaces de destilación
NS 14/23, NS 14/23