Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Distilling Links with Liebig Condenser and Head to Claisen
Distilling Links with Liebig Condenser and Head to Claisen made of DURAN™ tubing.
93.00€ - 174.90€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada |
---|---|
Tipo | Enlaces de destilación |
Material | Vidrio Duran |
Código de producto | Marca | Longitud de la chaqueta (métrico) | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud de la chaqueta (métrico) | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10040511
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05057201 |
160 mm | NS 14/23, NS 14/23 |
93.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10789633
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05057314 |
250 mm | NS 29/32, NS 29/32 |
174.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10090541
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05057304 |
250 mm | NS 14/23, NS 29/32 |
98.47€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Especificaciones
Para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada | |
Enlaces de destilación | |
Vidrio Duran |