Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distilling Receivers Acc. to Anschütz-Thiele, Bent
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05298104
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Receptores con adaptador doblado, graduados
- Con toma NS y cono NS
- conexión de vacío: rosca GL18
- Llave de paso NS con tapón de vidrio sólido o PTFE
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Adaptador doblado, graduado, con toma NS y cono NS, conexión de vacío: rosca GL18 | |
PTFE Duran | |
50 mL | |
Toma y cono NS 29/32 |