Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distilling Receivers Acc. to Anschütz-Thiele, Bent
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
327.00€ - 369.00€
Especificaciones
Incluye | Adaptador doblado, graduado, con toma NS y cono NS, conexión de vacío: rosca GL18 |
---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta cónica estándar | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta cónica estándar | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10579041
|
Lenz Laborglasintrumente
05298004 |
25 mL | Toma y cono NS 29/32 | Vidrio Duran |
348.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10030231
|
Lenz Laborglasintrumente
05298101 |
25 mL | Toma y cono NS 14/23 | PTFE Duran |
339.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10431093
|
Lenz Laborglasintrumente
05298014 |
100 mL | Toma y cono NS 29/32 | Vidrio Duran |
358.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10623242
|
Lenz Laborglasintrumente
05298001 |
25 mL | Toma y cono NS 14/23 | Vidrio Duran |
327.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10673622
|
Lenz Laborglasintrumente
05298114 |
100 mL | Toma y cono NS 29/32 | PTFE Duran |
369.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10768461
|
Lenz Laborglasintrumente
05298104 |
50 mL | Toma y cono NS 29/32 | PTFE Duran |
360.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Receivers with bent adapter, graduated
- With NS socket and NS cone
- vacuum connection: thread GL18
- NS stopcock with solid glass or PTFE plug
- Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Adaptador doblado, graduado, con toma NS y cono NS, conexión de vacío: rosca GL18 |