Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distilling Receivers Acc. to Anschütz Thiele, Straight, with Cooling Jacket
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05305004
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10000491
  • 826.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Receptores con adaptador recto
  • Con camisa de refrigeración, graduada, con toma y cono NS 29/32
  • Conexión de vacío: rosca GL18
  • Llave de paso NS con tapón de vidrio sólido o PTFE
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio Duran
50 mL
Toma y cono NS 29/32