Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distilling Receivers Acc. to Anschütz Thiele, Straight, with Cooling Jacket
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
826.00€ - 846.00€
Código de producto | Marca | Material | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10683622
|
Lenz Laborglasintrumente
05305014 |
Vidrio Duran | 100 mL |
835.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10000491
|
Lenz Laborglasintrumente
05305004 |
Vidrio Duran | 50 mL |
826.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10244531
|
Lenz Laborglasintrumente
05305104 |
Tubos Duran, PTFE | 50 mL |
839.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10468212
|
Lenz Laborglasintrumente
05305114 |
Tubos Duran, PTFE | 100 mL |
846.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Receivers with straight adapter
- With cooling jacket, graduated, with socket and cone NS 29/32
- Vacuum connection: thread GL18
- NS stopcock with solid glass or PTFE plug
- Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Toma y cono NS 29/32 |