Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distilling Receivers Acc. to Anschütz Thiele, Straight, with Cooling Jacket
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05305114
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Receptores con adaptador recto
- Con camisa de refrigeración, graduada, con toma y cono NS 29/32
- Conexión de vacío: rosca GL18
- Llave de paso NS con tapón de vidrio sólido o PTFE
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Tubos Duran, PTFE | |
100 mL | |
Toma y cono NS 29/32 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction