Learn More
DL-2-Fenilpropionaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DL-2-Phenylpropionaldehyde |
Punto de fusión | -60.0°C |
Color | Incolora |
Densidad | 1.0110g/mL |
Punto de ebullición | 202.0°C to 205.0°C |
Temperatura de inflamación | 76°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3CH(C6H5)CHO |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0435363 | Certificado de análisis | 15/04/2024 | 130861000,130860250,130865000 |
A0461343 | Certificado de análisis | 04/04/2024 | 130861000,130860250,130865000 |
A0460545 | Certificado de análisis | 22/02/2024 | 130861000,130860250,130865000 |
A0406963 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 130861000,130860250,130865000 |
A0436582 | Certificado de análisis | 29/11/2021 | 130861000,130860250,130865000 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- DL-2-Phenylpropionaldehyde
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
DL-2-Fenilpropionaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido