Learn More
DL-Dithiothreitol, ≥99.0%, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
50 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DL-Dithiothreitol |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99.0% |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.25 |
Forma física | Polvo |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- DL-Dithiothreitol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: DL-Dithiothreitol
Título del producto
DL-Dithiothreitol, ≥99.0%, MP Biomedicals™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido