Learn More
STEMCELL Technologies DMH1
Activin/Nodal/TGFβ pathway inhibitor; Inhibits ALK2
74.25€ - 342.90€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17140252
![]() |
STEMCELL Technologies
73632 |
1 mg |
74.25€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17150252
![]() |
STEMCELL Technologies
73634 |
10 mg |
342.90€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- DMH1 (dorsomorphin homolog 1) is a selective inhibitor of activin receptor-like kinase 2 (ALK2; IC50 = 13 - 108 nM), a type I bone morphogenetic protein (BMP) receptor (Hao et al.; Mohedas et al.) DMH1 exhibits no detectable inhibition of ALK4, ALK5, AMPK, KDR (VEGFR2), or PDGFRβ, although it inhibits ALK1 and ALK3 at nanomolar concentrations (Hao et al.; Mohedas et al.)
Especificaciones
1206711-16-1 | |
C24H20N4O | |
≥98% |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies DMH1