Learn More
Fisherbrand™ DNA Sequencing Systems: Combs for Discontinued Model FB-SEQ-2045
DNA Sequencing Systems Combs for discontinued model FB-SEQ-2045
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12484707
  • 51.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Para usar con el modelo descatalogado FB-SEQ-2045
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de secuenciador con refuerzo de aluminio Owl s4s
50 cm
17,7 in
45 cm
55
5,5 μl
27 cm
19,6 in
9 pulg
23 cm
Peine de micropocillos de dientes afilados
0,4 mm
10,6 in
20 cm