Learn More
Fisherbrand™ DNA Sequencing Systems: Combs for Discontinued Model FB-SEQ-2045
DNA Sequencing Systems Combs for discontinued model FB-SEQ-2045
42.30€ - 53.85€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de secuenciador con refuerzo de aluminio Owl s4s |
---|
Código de producto | Marca | Grosor de los dientes (métrico) | Volumen del pocillo (métrico) | Tipo de producto | N.° de dientes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor de los dientes (métrico) | Volumen del pocillo (métrico) | Tipo de producto | N.° de dientes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11907505
|
Fisherbrand™
|
0,2 mm | 5 μl | Peine de dientes afilados | 39 |
42.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12474707
|
Fisherbrand™
|
0,4 mm | 10 μl | Peine de micropocillos de dientes afilados | 36 |
51.60€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11933075
|
Fisherbrand™
|
0,4 mm | 15 μl | Peine de dientes afilados | 20 |
53.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12404717
|
Fisherbrand™
|
0,4 mm | 3,7 μl | Peine de micropocillos de dientes afilados | 73 |
51.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12484707
|
Fisherbrand™
|
0,4 mm | 5,5 μl | Peine de micropocillos de dientes afilados | 55 |
51.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11917505
|
Fisherbrand™
|
0,4 mm | 9 μl | Peine de dientes afilados | 39 |
42.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12494707
|
Fisherbrand™
|
0,2 mm | 2 μl | Peine de micropocillos de dientes afilados | 73 |
51.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
For use with discontinued model FB-SEQ-2045
Especificaciones
Sistema de secuenciador con refuerzo de aluminio Owl s4s |