Learn More
Thermo Scientific™ Tiras de tapones para PCR abovedados y planos
Optimice las aplicaciones de PCR con estas tiras de tapones para su uso con placas para PCR de 96 pocillos y tiras de tubos Thermo Scientific.
Marca: Thermo Scientific™ AB0783
17.47 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Estas tiras de tapones de PCR son compatibles con placas de PCR de 96 pocillos y tubos en tiras estándar y de perfil bajo. Las 12 tiras cuentan con lengüetas de extremo grandes para facilitar su extracción.
Las tiras de tapones abovedados de PCR son compatibles con placas de PCR de 96 pocillos y tubos en tiras estándar y de perfil bajo. Las 12 tiras cuentan con lengüetas de extremo grandes para facilitar su extracción.
Características destacadas:
- Aptas para su uso con placas de PCR de 96 pocillos, así como con tubos en tiras estándar y de perfil bajo
- Lengüetas en los extremos de gran tamaño para la extracción de tiras (solo 12 tiras)
Certificaciones:
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa.
Especificaciones
Transparente | |
8 | |
Tiras de 8 tapones planos | |
Sí |
Polipropileno | |
120/caja | |
Tira de tapones de placa de PCR | |
Placa de 96 pocillos |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%