Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de PCR abovedados, tiras de 8
Tiras de tapones abovedados para aplicaciones de PCR para su uso con placas para PCR de 96 pocillos y tiras de tubos Thermo Scientific.
Marca: Thermo Scientific™ AB0265
38.75 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Asegúrese de sellar correctamente todas las tiras de tubos de PCR y las placas de PCR de 96 pocillos con tiras de tapones para placas de PCR Thermo Scientific™ moldeadas con precisión.
Las tiras de tapones abovedados de PCR son compatibles con placas de PCR de 96 pocillos y tubos en tiras estándar y de perfil bajo. Las 12 tiras cuentan con lengüetas de extremo grandes para facilitar su extracción.
Características destacadas:
- Aptas para su uso con placas de PCR de 96 pocillos, así como con tubos en tiras estándar y de perfil bajo
- Lengüetas en los extremos de gran tamaño para la extracción de tiras (solo 12 tiras)
Certificaciones:
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa.
Especificaciones
Transparente | |
8 | |
Tiras de 8 tapones abovedados | |
Sí |
Polipropileno | |
250/caja | |
Tira de tapones de placa de PCR | |
Placa de 96 pocillos |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
5Hours
18Minutes
35Seconds
38 -
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora