Learn More
Bromuro de domifeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11317806
Bromuro de domifeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317806
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 11317806
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12930.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Domiphen bromide is employed as a phase transfer catalyst in synthetic chemistry. It is used as a quaternary ammonium cation with cationic surfactant properties. Further, it is used as an antiseptic and an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de domifeno se emplea como catalizador de transferencia de fase en química sintética. Se utiliza como catión cuaternario de amonio con propiedades tensioactivas catiónicas. Además, se usa como un antiséptico y como principio activo farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en etanol, acetona, acetato de etilo, cloroformo y agua. Ligeramente soluble en benceno.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-71-6
Fórmula molecular C22H40BrNO
Peso molecular (g/mol) 414.472
Número MDL MFCD00011769
Clave InChI OJIYIVCMRYCWSE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo domiphen bromide, bradasol, bradonit, bradoral, fungitex, oradol, phenododecinium bromide, bradosol bromide, fungitex r
PubChem CID 10866
Nombre IUPAC azanio dodecil-dimetil-(2-fenoxietil);bromuro
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOC1=CC=CC=C1.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Domiphen bromide
Punto de fusión 117°C to 118°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3922742
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3415
Información de solubilidad Soluble in ethanol,acetone,ethyl acetate,chloroform and water. Slightly soluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.48
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY10I039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/11/2022 Catalog NumberL12930.14,L12930.22
Número de loteY08H017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/08/2022 Catalog NumberL12930.14,L12930.22
Número de loteP24I010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/04/2022 Catalog NumberL12930.14,L12930.22
Número de loteE20X027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL12930.14,L12930.22
Número de loteW11E019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL12930.14,L12930.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromuro de domifeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >