Learn More
Socorex™ Dosys™ Classic Pistol Grip Automatic Syringe
Dosifique con excelente reproducibilidad utilizando una jeringa automática con mango de agarre de pistola. La jeringa clásica automática con mango de agarre de pistola Dosys™ Socorex™ se ajusta a cualquier mano cómodamente y requiere un esfuerzo mínimo para realizar un trabajo eficiente incluso durante las sesiones de dispensación largas.
Marca: Socorex™ 173.05003
Descripción
- Mango de agarre de pistola.
- Jeringa automática autorellenable.
- Sistema de válvula Luer Lock integrado.
- Se ajusta a cualquier mano.
- Requiere un esfuerzo mínimo.
- Alta reproducibilidad gracias a la tuerca de bloqueo de seguridad en un tornillo micrométrico.
- Émbolo de acero inoxidable de alta precisión.
- Cuerpo de vidrio esmerilado.
- Recorrido del émbolo y apriete suaves.
- Cilindro de vidrio protegido por manguito de PVC (no esterilizable en autoclave).
- Fácil de desmontar para una limpieza eficiente y la sustitución de piezas si es necesario.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Jeringa, tubo de alimentación de silicona de 1M, lastre, manguito de protección de PVC, cánulas de aspiración y ventilación, juego de repuestos para válvula, instrucciones de funcionamiento. | |
0,025 ml | |
1 unidad | |
De 0,025 a 0,3 ml | |
Sí |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) | |
Jeringa automática, mango de agarre de pistola | |
Clásica 173 Dosys™ | |
<1,8 % a <0,5 % | |
Luer Lock |