Learn More
Kartell™ Bola doble con red
Adecuado para buretas automáticas y columnas de cromatografía FLASH
Marca:  Kartell™ 0391300
52.25 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10706352
  • 55.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Caucho rojo
53 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Kartell™ Bola doble con red > 53mm (D.E.)