Learn More
Kartell™ Bola doble con red
Adecuado para buretas automáticas y columnas de cromatografía FLASH
51.15€ - 55.00€
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10594621
|
Kartell™
0391200 |
46 mm |
51.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10706352
|
Kartell™
0391300 |
53 mm |
55.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Especificaciones
Caucho rojo |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Kartell™ Bola doble con red