Learn More
Kartell™ Bola doble con red
Adecuado para buretas automáticas y columnas de cromatografía FLASH
Marca:  Kartell™ 0391200
48.30 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10594621
  • 51.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Caucho rojo
46 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Kartell™ Bola doble con red > 46mm (D.E.)