Learn More
Bochem™ Microespátula de doble extremo
Microespátula de dos extremos Bochem™ para la manipulación y el muestreo de muestras pequeñas.
Marca:  Bochem™ 3029
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10030881
  • 2.65€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Doble extremo
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
Doble extremo
50 mm
Acero inoxidable (18/10)
Microespátula
9mm
185 mm