Learn More
Bochem™ Microespátula de doble extremo
Microespátula de dos extremos Bochem™ para la manipulación y el muestreo de muestras pequeñas.
2.35€ - 2.45€
Especificaciones
Descripción | Doble extremo |
---|---|
Tipo de producto | Microespátula |
Material | Acero inoxidable (18/10) |
Código de producto | Marca | Longitud de la hoja (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud de la hoja (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10030881
|
Bochem™
3029 |
50 mm | 185 mm |
2.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10060831
|
Bochem™
3012 |
40 mm | 150 mm |
2.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Doble extremo
- Acero inoxidable
Especificaciones
Doble extremo | |
Microespátula | |
Acero inoxidable (18/10) |