Learn More
Bochem™ Microespátula de doble extremo
Microespátula de dos extremos Bochem™ para la manipulación y el muestreo de muestras pequeñas.
Marca:  Bochem™ 3012
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10060831
  • 2.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Doble extremo
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
Doble extremo
40 mm
Acero inoxidable (18/10)
Microespátula
2 mm
150 mm