Learn More
Gibco™ DPBS (10X), sin calcio, sin magnesio
DPBS (10X), sin calcio, sin magnesio
Marca: Gibco™ 14200083
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejidos, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Es necesario realizar formulaciones sin calcio ni magnesio para enjuagar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de DPBS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DPBS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DPBS Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Las formas concentradas de DPBS Gibco™ requieren ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación.
Especificaciones
Sin piruvato sódico | |
De 5 °C a 30 °C | |
DPBS (10X), sin calcio ni magnesio, 10 x 500 ml, concentración 10X, pH de 6 a 7, osmolalidad de 2500 a 2900 mOsm/kg, clasificación sin material de origen animal, 36 meses de vida útil, almacenamiento a 15 a 30 °C, para cultivo de células de mamíferos | |
Cultivo de células de mamífero | |
Desde 6 hasta 7 | |
Líquido |
10 x 500 mL | |
10 X | |
10 x 500 mL | |
De 2500 a 2900 mOsm/kg | |
Para uso diagnóstico in vitro |
Título del producto
Gibco™ DPBS (10X), sin calcio, sin magnesio > 10 x 500 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido