Learn More
Gibco™ DPBS (10X), sin calcio, sin magnesio
DPBS (10X), sin calcio, sin magnesio
18.40€ - 666.00€
Especificaciones
Aditivo | Sin piruvato sódico |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 5 °C a 30 °C |
Dilución | 10 X |
Tipo de producto | DPBS (10X), sin calcio ni magnesio, 100 ml, concentración 10X, pH de 6 a 7, osmolalidad de 2500 a 2900 mOsm/kg, clasificación sin material de origen animal, 36 meses de vida útil, almacenamiento de 15 a 30 °C, para cultivo de células de mamíferos |
Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamífero |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11520486
![]() |
Gibco™
14200059 |
100 ml |
18.40€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11530486
![]() |
Gibco™
14200067 |
500 ml |
71.25€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11550486
![]() |
Gibco™
14200091 |
20 x 100 mL |
331.00€
2000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11540486
![]() |
Gibco™
14200083 |
10 x 500 mL |
666.00€
5000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejidos, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Es necesario realizar formulaciones sin calcio ni magnesio para enjuagar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de DPBS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación correcta con la herramienta de selección de medios.Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DPBS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DPBS Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
Las formas concentradas de DPBS Gibco™ requieren ajuste del pH y filtración en el momento de la preparación.
Especificaciones
Sin piruvato sódico | |
10 X | |
Cultivo de células de mamífero | |
Desde 6 hasta 7 |
De 5 °C a 30 °C | |
DPBS (10X), sin calcio ni magnesio, 100 ml, concentración 10X, pH de 6 a 7, osmolalidad de 2500 a 2900 mOsm/kg, clasificación sin material de origen animal, 36 meses de vida útil, almacenamiento de 15 a 30 °C, para cultivo de células de mamíferos | |
De 2500 a 2900 mOsm/kg | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 36 mes(es)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Gibco™ DPBS (10X), sin calcio, sin magnesio