Learn More
Gibco™ DPBS (10X), sin calcio, sin magnesio
GREENER_CHOICE
DPBS (10X), sin calcio, sin magnesio
Marca:  Gibco™ 14200059
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11520486
  • 18.40€ / 100 ml
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejidos, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Es necesario realizar formulaciones sin calcio ni magnesio para enjuagar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de DPBS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DPBS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DPBS Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Las formas concentradas de DPBS Gibco™ requieren ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin piruvato sódico
De 5 °C a 30 °C
DPBS (10X), sin calcio ni magnesio, 100 ml, concentración 10X, pH de 6 a 7, osmolalidad de 2500 a 2900 mOsm/kg, clasificación sin material de origen animal, 36 meses de vida útil, almacenamiento de 15 a 30 °C, para cultivo de células de mamíferos
Cultivo de células de mamífero
Desde 6 hasta 7
Líquido
100 mL
10 X
100 ml
De 2500 a 2900 mOsm/kg
Para uso diagnóstico in vitro
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ DPBS (10X), sin calcio, sin magnesio > 100 ml