Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: Dióxido de azufre
Tubos del detector
Marca: Dräger™ CH24201
Descripción
Los tubos del detector de vidrio se han llenado con un material portador de reactivos inerte (gel de sílice, óxido de aluminio o silicato de aluminio) impregnado con un reactivo indicador. El reactivo produce una indicación colorimétrica en presencia de un gas, vapor o aerosol concreto. Las concentraciones se pueden leer directamente a partir del cambio de color en la escala impresa del tubo.' Los tubos están sellados herméticamente. La mayoría tiene dos años de vida útil (si se almacenan a temperatura ambiente). Disponibles en paquetes de diez.
Nota:
Algunas pruebas requieren un pretubo o tubo de comparación además del tubo del detector. Estos tubos se incluyen en caja de 10, lo que reduce el número de tubos del detector. El número real de tubos del detector se indican en los gráficos de pedidos.
Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Especificaciones
Dióxido de azufre | |
De 20 a 2000 | |
10 | |
De 32° a 104 °F | |
Dióxido de azufre 20/a |
Menos de 30 mg/l | |
10 | |
3 min | |
De 0 °C a 40 °C |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron