Learn More
Kern Sohn Draft Shield Rear Panel
Draft shield rear panel with integrated ioniser to neutralise electrostatic charge.
Marca:  Kern Sohn ALJ-A03
Detalles adicionales : Peso : 0.52500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17371553
  • 632.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Fitted in place of the existing glass rear panel of the draft shield
  • Includes rear panel, ionizer, and power supply
Especificaciones
Especificaciones
ALJ Range Balances
Plastic
Rear Panel, Ionizer, and Power Supply