Learn More
Kern Sohn Draft Shield Rear Panel
Draft shield rear panel with integrated ioniser to neutralise electrostatic charge.
en la oferta
Especificaciones
Material | Plastic |
---|---|
Incluye | Rear Panel, Ionizer, and Power Supply |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17351513
|
Kern Sohn
ABP-A01 |
ABP Range Balances |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17371553
|
Kern Sohn
ALJ-A03 |
ALJ Range Balances |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
- Fitted in place of the existing glass rear panel of the draft shield
- Includes rear panel, ionizer, and power supply
Especificaciones
Plastic | |
Rear Panel, Ionizer, and Power Supply |