Learn More
Invitrogen™ DRAQ7™ Dye
La tinción DRAQ7 es un tinte fluorescente de ADN brillante y fácil de usar que se utiliza para excluir células no viables por citometría de flujo.
Marca: Invitrogen™ D15105
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
Este tinte tiene una excitación máxima de 599/644 nm y una emisión máxima de 678/697 nm.
• Estable a temperatura ambiente
• Tinción rápida de células muertas sin pasos de lavado
• Sin excitación UV ni superposición espectral de emisión con PE
La tinción DRAQ7 es un tinte impermeable a la membrana que tiñe rápidamente el ADN bicatenario (ADNdc) de células muertas o permeables. Las longitudes de onda de 488 a 647 nm pueden excitar este tinte, aunque se excita óptimamente con líneas láser rojas. Su emisión máxima es de 697 nm cuando está intercalada con ADNd.
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Tinte | |
50 ensayos |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.